Principaux documents
PHL83484
Camelliaside B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Kaempferol 3-(2G-xylosylrutinoside)
10 MG
530,00 €
530,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
530,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H38O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
726.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
530,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]2O)CO)OC4=C(Oc6c(c(cc(c6)O)O)C4=O)c5ccc(cc5)O)O[C@@H]3OC[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O
InChI
1S/C32H38O19/c1-10-19(38)23(42)25(44)31(46-10)49-27-21(40)17(8-33)48-32(29(27)51-30-24(43)20(39)15(37)9-45-30)50-28-22(41)18-14(36)6-13(35)7-16(18)47-26(28)11-2-4-12(34)5-3-11/h2-7,10,15,17,19-21,23-25,27,29-40,42-44H,8-9H2,1H3/t10-,15+,17+,19-,20-,21+,23+,24+,25+,27-,29+,30-,31-,32+/m0/s1
Clé InChI
MVXYVHBRCFDZCJ-IRIIMWQRSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable