PHL82605
Naringenin 4′,7-dimethyl ether
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-4′,7-dimethoxyflavanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
O=C1CC(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C1C(O)=CC(OC)=C3
InChI
1S/C17H16O5/c1-20-11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(19)17-13(18)7-12(21-2)8-16(17)22-15/h3-8,15,18H,9H2,1-2H3
Clé InChI
CKEXCBVNKRHAMX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable