Documents
PHL80653
Lavandulyl acetate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Lavandulol acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C(CC=C(C)C)COC(C)=O)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-9(2)6-7-12(10(3)4)8-14-11(5)13/h6,12H,3,7-8H2,1-2,4-5H3
Clé InChI
HYNGAVZPWWXQIU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)