Principaux documents
PBG7A
Supelco
LEAD IN GASOLINE
analytical standard, set of 7 × 100 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Agence
ASTM® D5059 (Part A)
Conditionnement
set of 7 × 100 mL
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Température de stockage
room temp
Description générale
7 standards per set; 100 mL each.
Remarque sur l'analyse
Lead Standards in Various Matrices - Formulated sets
Standard No.Lead (Gms/Gal.)
Concentration Table: PBG7A
1 . . . . . . . . .0.000
2 . . . . . . . . .0.100
3 . . . . . . . . .1.000
4 . . . . . . . . .2.000
5 . . . . . . . . .3.000
6 . . . . . . . . .4.000
7 . . . . . . . . .5.000
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18.9 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :