Documents
K08670895
Kromasil® Eternity C18 HPLC Column
2.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® ET-2.5-C18-2.1X100
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Ampleur du marquage
14% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 2.1 mm
Superficie
330 m2/g
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2.5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH
1-12
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)