Principaux documents
K08670836
Kromasil® Diol HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 150 mm × 3 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
suitable for USP L20
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR60-5-DIOL-3.0X150
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
150 mm × 3 mm
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB