K08670612
Kromasil® CelluCoat® Chiral HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
About This Item
Agence
suitable for USP L40
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KRWP-10-CelluCoat-4.6X150
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Paramètres
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
150 mm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
>1000 Å
Technique de séparation
chiral