Principaux documents
G005410
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express F5 with Methanolic Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.2 mL/min
sample: 50 mg/L in 75:25, water:methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
clinical
Informations légales
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonne analytique