Principaux documents
G005131
GC Analysis of Glycidol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Paramètres du test
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 70 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
sample: peak 1: R(+)-glycidol
peak 2: S(-)-glycidol
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Remarque sur l'analyse
Elution order reversal on CHIRALDEX B-TA.
Informations légales
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne analytique
Étalon