Principaux documents
G004730
HPLC Analysis of Ephedrine Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIRAL-AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58170AST)
mobile phase: 1 mM octanoic acid in 10 mM (NH4)2HPO4, pH 6.9
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Informations légales
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Analyte
Description
    (±)-Ephedrine hydrochloride
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Étalon