Principaux documents
G004622
HPLC Analysis of Devrinol (Napropamide) Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine, pH 5.0; [B] THF; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
agriculture
Informations légales
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyte
Description
    Devrinol, analytical standard
Colonne analytique