Principaux documents
G004546
HPLC Analysis of p-Chlorophenylalanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 3 mg/mL in methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
life science and biopharma
Informations légales
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyte
Description
    4-Chloro-DL-phenylalanine
Colonne analytique
Étalon