Principaux documents
FAP80527
Metals in milk powder
reference material
1 EA
353,00 €
353,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
353,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
353,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
Fera Science Ltd
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg, total)
Matrix Group: Dairy products and eggs
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable