Principaux documents
EURM020
Hippoglossus Hippoglossus (Atlantic Halibut) - Fish Powder
ERM®, certified reference material
1 EA
127,00 €
127,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
127,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
127,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
EURM020
Autres remarques
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Identity: DNA
Matrix Group: Fish and Seafood
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3