Principaux documents
ERMBF442C
GHB811 Cotton GMO Standard
(nominal 0.1%), ERM®, certified reference material
1 EACH
109,00 €
109,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
109,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
109,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
(nominal 0.1%)
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBF442C
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable