Principaux documents
D7220LMSUB
Sulfur in light mineral oil, ASTM D7220
Calibration Set B
1 KIT
651,00 €
651,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
651,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
651,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set B
0.005% (50ppm), 0.01% (100ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm), 0.075% (750ppm), 0.1% (1000ppm); 100 mL ea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C