Principaux documents
D7039HMSUA
Sulfur in heavy mineral oil, ASTM D7039
Calibration Set A
1 KIT
540,00 €
540,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
540,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
540,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set A
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.005% (50ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm); 100 mL ea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C