Principaux documents
CRM76116
Supelco
Thifensulfuron-methyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Harmony
50 MG
85,40 €
85,40 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 MG
85,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13N5O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.39
Beilstein:
7448062
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
85,40 €
Check Cart for Availability
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
InChI
1S/C12H13N5O6S2/c1-6-13-10(16-12(14-6)23-3)15-11(19)17-25(20,21)7-4-5-24-8(7)9(18)22-2/h4-5H,1-3H3,(H2,13,14,15,16,17,19)
Clé InChI
AHTPATJNIAFOLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable