Principaux documents
Fiole Headspace, verre transparent, haut biseauté, fond plat
volume 27 mL, beveled finish clear glass vial, flat bottom, O.D. × H × I.D. 30 mm × 60 mm × 12.5 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Caractéristiques
closure type 20 mm (crmp seal not included)
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 1 × 100 ea (27298)
pkg of 1 × 1000 ea (27299)
D.E. × H × D.I.
30 mm × 60 mm × 12.5 mm
Volume
27 mL
Raccords
thread for 20 mm