BP1299
Chlorhexidine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Chlorhexidine diacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
Clé InChI
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Liver,Teeth
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)