Principaux documents
A437
Filtre/barboteur Bottom-of-the-Bottle
pore size 2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PEEK
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Upchurch Scientific, Inc A-437
Diamètre
23 mm
Dimension de pores
2 μm
Compatibilité
configured for 1/8 in. O.D. tubing
Caractéristiques et avantages
Suffisamment petit pour s′adapter aux bouteilles à col étroit.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC