Documents
96606
Supelco
1-Vinylimidazole
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro Beilstein :
105321
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
Point d'ébullition
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
Clé InChI
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)