90648
Oleamide-13C18
analytical standard
Synonyme(s) :
Oleic acid amide-13C18, cis-9,10-Octadecenoamide-13C18, cis-9-Octadecenamide-13C18
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable