Principaux documents
90146
Supelco
2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.5% (HPLC)
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
144-147 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C17H18ClN3O/c1-10-7-12(17(2,3)4)16(22)15(8-10)21-19-13-6-5-11(18)9-14(13)20-21/h5-9,22H,1-4H3
Clé InChI
OCWYEMOEOGEQAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable