Principaux documents
854978
Supelco
Fiole Headspace, haut biseauté, fond arrondi
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
beveled finish clear glass vial
round bottom
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm
Volume
20 mL
Raccords
thread for 20 mm