Principaux documents
843177
TSKgel® Phenyl-5PW (30) Bulk Media
phase phenyl, bottle of 25 mL, 30 μm particle size
Synonyme(s) :
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
TSKgel®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43177
Paramètres
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
30 μm
pH de fonctionnement
1-13
Capacité
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
TSKgel Phenyl-5PW resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Phenyl-650 products.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C