843126
TOYOPEARL® Phenyl-650C Bulk Media
phase phenyl, bottle of 25 mL, 100 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
About This Item
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43126
Paramètres
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
100 μm
pH de fonctionnement
1-13
Capacité
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)