Principaux documents
82033-U
Hamilton® PRP-1 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Hamilton PRP-1 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L21
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
20 mm × 2.1 mm
Matrice
polymeric particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis