Principaux documents
82031-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Hamilton HC-75 HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L19
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.1 mm
Matrice
polymeric
Taille des particules
9 μm
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
ion exclusion
Description générale
Hamilton HC-75 columns are used for the separation of mono and disaccharides, orgainc acids, sugars, and sugar alcohols.
Note de bas de page
Ca2+ Form
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis