Principaux documents
819314
TSKgel® SuperHZ (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
TSKgel® SuperHZ Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh SuperHZ-L, 19314
Paramètres
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
mixed
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Guard Column for 4.6mmID TSKgel SuperHZ1000-4000 and HZM-N & -M columns, 3μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forme physique
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation