Principaux documents
819026
TOYOPEARL® Hexyl-650C Bulk Media
phase C6 (hexyl), bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Hexyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19026
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
C6 (hexyl) phase
Taille des particules
100 μm
pH de fonctionnement
1-13
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Toyopearl Hexyl-650 resin has the highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by TBL. It is used for very hydrophilic proteins or where a low salt elution environment is required. It is useful as an early capture step or for interresinte purification.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3