819008
TSKgel® Octadecyl-4PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® Octadecyl-4PW Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 7 μm particle size, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh Octadecyl-4PW, 19008
Ampleur du marquage
1 meq/mL ligand density (estimate)
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
5-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
7 μm
Dimension de pores
500 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Forme physique
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni