Principaux documents
818153
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® C18
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® ODS-120T, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh ODS-120T, 18153
Ampleur du marquage
22% Carbon, multilayer, encapped
Paramètres
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 2 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
150 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Forme physique
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation