Principaux documents
814682
TOYOPEARL® HW-40F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 1 L, 45 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14682
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
45 μm
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Toyopearl HW-40 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography. It is typically used for high throughput desalting and buffer exchange. It also can remove surfactants such as Triton X100 from protein solutions. It is often used for smaller biomolecules with exclusion limits up to 10,000 Da.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup