Principaux documents
808437
TOYOPEARL® SP-650S Bulk Media
phase sulphonyl, bottle of 250 mL, 35 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Na+
Conditionnement
bottle of 250 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08437
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
sulphonyl phase
Taille des particules
35 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup