807472
TOYOPEARL® DEAE-650S
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 35 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® DEAE-650C Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Description
DEAE-650S
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Cl-
Conditionnement
bottle of 250 mL
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
methacrylate
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
35 μm
pH de fonctionnement
2-10
Capacité
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Compatibilité
mode of use weak anion exchange chromatography
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Application
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)