Principaux documents
794-0121
Gaz permanents et hydrocarbures légers, comparaison des colonnes PLOT et microrgreffées
suitable for GC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Paramètres du test
column: Carboxen-1006 PLOT, 30 m × 0.53 mm I.D. (25461)
column: Carboxen 1004 micropacked, 2 m × 1/16 in. stainless steel (12846)
oven: 35 °C (1 min), 24 °C/min to 225 °C (micropacked)
oven: 35 °C (5 min), 24 °C/min to 225 °C (PLOT)
detector: TCD, 230 °C
carrier gas: helium, 22 cm/sec
injection: 35 μL
sample: 1% each analyte in nitrogen
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Informations légales
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    Methane
    Acetylene
    Carbon monoxide
    Water
    Nitrogen
    Carbon dioxide
    Ethane
    Ethylene
    Afficher tout (8)