Documents
67506-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
BIOshell A400 Protein C18 Guard Column, L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, 3.4 μm particle size, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Ampleur du marquage
1% carbon loading
Paramètres
0-90 °C temperature
600 bar pressure (8702 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
0.5 cm × 3 mm
Superficie
15 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
Taille des particules
3.4 μm
Dimension de pores
400 Å
operating pH range
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)