66972-U
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel hardware (column)
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L10
Description
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
peptides
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
2.2% carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 3 mm
Superficie
90 m2/g
Couverture de surface
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
160 Å
operating pH range
1-8
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Informations légales
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)