Documents
65742-U
Supelco
Colonne HPLC Discovery® Zr-PS
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
2% Carbon loading
Paramètres
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
30 m2/g
Matrice
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
polystyrene phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
300 Å
operating pH range
1-13
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
La phase Discovery® Zr-PS est constituée de particules sphériques , poreuses, de zirconium modifié avec du polystyrène réticulé. Elle fonctionne selon un mécanisme de phase inverse, mais est moins rétentive. Sa sélectivité est unique, particulièrement pour les composés aromatiques. Discovery Zr-PS complète la sélectivité offerte par les autres phases Discovery à base de zirconium et de silice, et permet d′utiliser les phases mobiles sur toute la gamme de pH, de 1 à 13.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques de la Discovery Zr-PS:
• Idéale pour les composés très hydrophobes
• Adaptée aux composés basiques et aux amines
• pH stable de 1 à 13
• Stable thermiquement jusqu′à 100 °C (jusqu′à 150 °C avec des supports de colonne spéciaux)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)