Principaux documents
65724-U
Supelco
Colonne HPLC Discovery® Zr-PBD
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L49
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
2% Carbon loading
Paramètres
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
30 m2/g
Matrice
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
polybutadiene phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
Plage de pH de fonctionnement
1-13
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
La phase Discovery Zr-PBD est constituée de particules spériques, poreuses, de zirconium avec un revetement résistant de polybutadiène. Elle fonctionne selon un mécanisme de phase inverse, mais est moins hydrophobe, si bien que l′élution est obtenue avec moins de solvant organique. Discovery Zr-PBD vient compléter la sélectivité offerte par les autres phases Discovery à base de zirconium et de silice et permet d′utiliser les phases mobiles sur une large gamme de pH de 1 à 13.
Caractéristiques et avantages
•Phase au Zirconium d′utilisation générale
•Sélectivité similaire à celle de la silice C18
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable