Documents
64821-U
Supelco
Flat Bottom Flask
size 125 mL
Synonyme(s) :
FIOLE A FOND PLAT, 125ML, 24/40, UNITE
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
flat bottom glass flask
Taille
small
125 mL
Joint
joint ST/NS flask
Conditionnement
pkg of 1 ct
Application(s)
food and beverages
Catégories apparentées
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)