Principaux documents
59494
Cartouche de rechange Opti-Max®
SS cartridge, size 1/16 in., ruby ball/sapphire seat, pkg of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Matériaux
SS cartridge
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
All Manufacturers
Taille
1/16 in.
Compatibilité
configured for
Informations légales
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.