Principaux documents
59205
Supelco
Réacteur post-colonne, réacteurs à lit simple
Acid Washed/Silanized
Synonyme(s) :
RÉACTEUR À BILLE UNIQUE LAVÉ/SILANISÉ À L’ACIDE 250U
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Taille, D.E. × D.I.
30 cm × 250 μm × 0.5 mm
Température de stockage
2-8°C
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis