57203
Phase en vrac pour SPE Supelclean™LC-SAX
pkg of 100 g
Synonyme(s) :
Supelclean™ LC-SAX
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 100 g
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Groupe de la matrice active
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
ion exchange
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.