56269-U
Frittés pour extrémités de colonnes Omnifit®
for use with 6.6mm Bore Columns, pore size 25 μm, polyethylene
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
6141
Omnifit
Technique(s)
LPLC: suitable
Dimension de pores
25 μm
Compatibilité
for use with 6.6mm Bore Columns
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable