53555-U
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm, HPLC Guard Cartridge
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pack of 3 ea
Ampleur du marquage
9.9% Carbon loading
Paramètres
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Cartouche, L × D.I.
0.5 cm × 3.0 mm
Superficie
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
operating pH range
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)