Documents
52616-U
Supelco
Tube de SPE Discovery® DSC-18Lt
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pk of 30
Ampleur du marquage
11% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
  • Greffage monomérique, octadécyl (11 %C), end-cappé
  • Rétention améliorée pour les molécules moyennement polaires et hydrophobes
  • Utilisées pour éluer de grosses molécules hydrophobes qui seraient trop retenues sur DSC-18
  • Offre l′opportunité de différencier des métabolites de médicaments dans les applications en bio-analyse
  • Utiliser cette phase moins rétentive pour le relargage rapide de composés hydrophobes en utilisant des solvants organiques plus faibles ou avec de plus faibles volumes
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.