Principaux documents
509922
Seringue SGE à microvolume pour vannes Rhéodyne et Valco®, aiguille soudée
1MR-LC-GT, volume 1000 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
Removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 008105
Aiguille, L × D.E.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volume
1000 μL
Compatibilité
for use with SGE RN
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.