Principaux documents
509140
Seringue microvolume SGE
0.5BNR-5BV, Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
Plunger-in-needle syringe
Caractéristiques
Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 000301
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Volume
0.5 μL
Description générale
Eine kleine Probe von 0,1 μL bleibt in der Nadel.